Diethylbenzene (mixture of isomers)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19548.AE
A19548.AP
A19548.0F
A19548.AEEA
25.1
EUR
A19548.AE
A19548.AP
A19548.0F
Diethylbenzene (mixture of isomers)
Diethylbenzene (mixture of isomers)
CAS No.: 25340-17-4
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.495
Boiling Point: 182-184°
UN No.: 2049
MDL No.: MFCD00792900
Formula:
C₁₀H₁₄ MW: 134.22 g/mol Pto. Ebullición: 182…184 °C Densidad: 0.87 Pto. de inflamación: 55 °C (131 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00792900 Núm. CAS: 25340-17-4 EINECS: 246-874-9 UN: 2049 ADR: 3 III |