3-(Metiltio)propionato de metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Methyl3-(methylthio)propionate
A10649.14
A10649.22
A10649.36
A10649.14EA
32.8
EUR
A10649.14
A10649.22
A10649.36
3-(Metiltio)propionato de metilo ≥98%
3-(Metiltio)propionato de metilo
Purity: 98%
CAS No.: 13532-18-8
Molecular Formula: C5H10O2S
Formula Weight: 134.20
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 72-73°/11mm
Beilstein Reference: 1745077
MDL No.: MFCD00008565
Formula:
C₅H₁₀O₂S MW: 134.20 g/mol Pto. Ebullición: 72…73 °C (11 mmHg) Densidad: 1.074 Pto. de inflamación: 72 °C (161 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008565 Núm. CAS: 13532-18-8 EINECS: 236-883-6 |