Ácido 3-(metiltio)propionico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L12861.09
L12861.18
L12861.09EA
39.7
EUR
L12861.09
L12861.18
Ácido 3-(metiltio)propionico ≥98%
Ácido 3-(metiltio)propionico
Purity: 98%
CAS No.: 646-01-5
Molecular Formula: C4H8O2S
Formula Weight: 120.17
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4885
Odour: Unpleasant
Melting Point: ca 16°
Boiling Point: 244-247°
Beilstein Reference: 1743054
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00059635
Formula:
C₄H₈O₂S Pto. Ebullición: 244…247 °C Pto. de fusión: ∼ 16 °C Densidad: 1,16 Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059635 Núm. CAS: 646-01-5 EINECS: 211-460-9 UN: 3265 ADR: 8,III |