Aluminio estearato, tech.
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Aluminum stearate, Aluminum tristearate
39125.A1
39125.A7
39125.A1EA
84.2
EUR
39125.A1
39125.A7
Aluminio estearato, tech.
Aluminio estearato
CAS No.: 637-12-7
Molecular Formula: Al[CH3(CH2)16CO2]3
Formula Weight: 877.42
Physical Form: Powder
Melting Point: 105-115°
Merck Reference: 14,364
MDL No.: MFCD00036389
Formula:
C₅₄H₁₀₅AlO₆ MW: 877,389 g/mol Pto. de fusión: 105…115 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036389 Núm. CAS: 637-12-7 EINECS: 211-279-5 Índice Merck: 14,364 |