1-Bromo-4-(octiloxi)benceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13334.14 A13334.03
A13334.14EA 421 EUR
A13334.14 A13334.03
1-Bromo-4-(octiloxi)benceno ≥98%
1-Bromo-4-(octiloxi)benceno
Purity: 98% CAS No.: 96693-05-9 Molecular Formula: C14H21BrO Formula Weight: 285.23 Refractive Index: 1.5180 Boiling Point: 135-137°/0.5mm MDL No.: MFCD00043445
Formula: C₁₄H₂₁BrO
Pto. Ebullición: 135…137 °C (0,5 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043445
Núm. CAS: 96693-05-9