Difluoromalonato de dietilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L16042.03
L16042.06
L16042.03EA
81.2
EUR
L16042.03
L16042.06
Difluoromalonato de dietilo ≥97%
Difluoromalonato de dietilo
Purity: 97%
CAS No.: 680-65-9
Molecular Formula: C7H10F2O4
Formula Weight: 196.15
Refractive Index: 1.3800
Boiling Point: 94-95°/23mm
MDL No.: MFCD00221617
Formula:
C₇H₁₀F₂O₄ Pto. Ebullición: 94…95 °C (23 mmHg) Densidad: 1,179 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00221617 Núm. CAS: 680-65-9 |