2-Bromo-1,3-diethylbenzene ≥94%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L03482.03
L03482.06
L03482.03EA
54.2
EUR
L03482.03
L03482.06
2-Bromo-1,3-diethylbenzene ≥94%
2-Bromo-1,3-diethylbenzene
Purity: 94%
CAS No.: 65232-57-7
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 78-80°/2mm
MDL No.: MFCD00017770
Formula:
C₁₀H₁₃Br MW: 213,12 g/mol Pto. Ebullición: 78…80 °C (2 mmHg) Densidad: 1,264 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017770 Núm. CAS: 65232-57-7 |