N-Metilhidroxilamonio cloruro 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Methylhydroxylamine hydrochloride
L02202.06
L02202.14
L02202.06EA
52.6
EUR
L02202.06
L02202.14
N-Metilhidroxilamonio cloruro 98%
N-Metilhidroxilamonio cloruro
Purity: 98%
CAS No.: 4229-44-1
Molecular Formula: CH3NHOH.HCl
Formula Weight: 83.52
Melting Point: 80-86°
Beilstein Reference: 3541409
Formula:
CH₆ClNO MW: 83,52 g/mol Pto. de fusión: 80…86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012597 Núm. CAS: 4229-44-1 EINECS: 224-181-2 |