β-Fenil-β-metilfenetilamina clorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L15615.03
L15615.06
L15615.03EA
39.3
EUR
L15615.03
L15615.06
β-Fenil-β-metilfenetilamina clorhidrato ≥98%
β-Fenil-β-metilfenetilamina clorhidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 40691-66-5
Molecular Formula: C15H17N.HCl
Formula Weight: 247.77
Melting Point: 250-256°
Beilstein Reference: 3709987
Formula:
C₁₅H₁₈ClN MW: 247.77 g/mol Pto. de fusión: 250…256 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008133 Núm. CAS: 40691-66-5 EINECS: 255-039-8 |