4-Pentilciclohexanona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
B22088.09 B22088.18
B22088.09EA 53.8 EUR
B22088.09 B22088.18
4-Pentilciclohexanona ≥98%
4-Pentilciclohexanona
Purity: 98+% CAS No.: 61203-83-6 Molecular Formula: C11H20O Formula Weight: 168.28 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00059581
Formula: C₁₁H₂₀O
MW: 168,28 g/mol
Densidad: 0,89
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059581
Núm. CAS: 61203-83-6
EINECS: 406-670-4
UN: 3082
ADR: 9,III