Mesoxalato de dietilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Diethyl 2-oxomalonate
A12771.06 A12771.14 A12771.22
A12771.06EA 51.7 EUR
A12771.06 A12771.14 A12771.22
Mesoxalato de dietilo 95%
Mesoxalato de dietilo
Purity: 95% CAS No.: 609-09-6 Molecular Formula: C7H10O5 Formula Weight: 174.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: ca -70° Boiling Point: 208-210° Beilstein Reference: 971873 Merck Reference: 14,5913 MDL No.: MFCD00009121
Formula: C₇H₁₀O₅
Pto. Ebullición: 208…210 °C
Pto. de fusión: ∼–70 °C
Densidad: 1,142
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009121
Núm. CAS: 609-09-6
EINECS: 210-176-2
Índice Merck: 14,5913