Hexaboruro de gadolinio ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Gadolinium boride
39225.03
39225.06
39225.03EA
53.9
EUR
39225.03
39225.06
Hexaboruro de gadolinio ≥99.5% (metals basis)
Hexaboruro de gadolinio
Purity: 99.5%
CAS No.: 12008-06-9
Molecular Formula: GdB6
Formula Weight: 222.12
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049942
Formula:
B₆Gd MW: 222,12 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049942 Núm. CAS: 12008-06-9 EINECS: 234-530-0 |