1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane ≥98.0% (by GC, titration analysis) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with sodium hydrogen carbonate (NaHCO₃)
T1879-1G T1879-5G
TCIAT1879-1GEA 166 EUR
TCIAT1879-1G TCIAT1879-5G
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane ≥98.0% (by GC, titration analysis) estabilizado
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane
Formula: C₉H₂₁N₃
Pto. de inflamación: 68°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012359
Núm. CAS: 96556-05-7
UN: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3e0c32d86e515828e13f479cfc6b9c9ba6d8bb5&vid=c3e0c32d86e515828e13f479cfc6b9c9ba6d8bb5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %