N-Metoximetilamina clorhidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
116340050 116340250 116341000
ACRO116340050EA 41.3 EUR
ACRO116340050 ACRO116340250 ACRO116341000
N-Metoximetilamina clorhidrato 98%
N-Metoximetilamina clorhidrato
Formula: C₂H₈ClNO
MW: 97.55 g/mol
Pto. de fusión: 112…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012485
Núm. CAS: 6638-79-5
EINECS: 229-642-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
Water ≤0.5 %
Solubility (10 % in water) Clear
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on anhydrous substance)
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm