N-Metoximetilamina clorhidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17469.06
A17469.14
A17469.22
A17469.06EA
38.8
EUR
A17469.06
A17469.14
A17469.22
N-Metoximetilamina clorhidrato 98%
N-Metoximetilamina clorhidrato
Purity: 98%
CAS No.: 6638-79-5
Molecular Formula: CH3ONHCH3.HCl
Formula Weight: 97.55
Melting Point: 112-115°
Beilstein Reference: 3650353
Formula:
C₂H₈ClNO MW: 97.55 g/mol Pto. de fusión: 112…115 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012485 Núm. CAS: 6638-79-5 EINECS: 229-642-1 |