Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
268600250 268600050 268601000
ACRO268600250EA 174 EUR
ACRO268600250 ACRO268600050 ACRO268601000
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate 99%
Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Formula: C₁₀H₁₆Cl₂IN
Pto. de fusión: 125…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075259
Núm. CAS: 114971-52-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %