1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Diethyl-2-thioxodihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione
171740500 171740050 171742500
ACRO171740500EA 154 EUR
ACRO171740500 ACRO171740050 ACRO171742500
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid 99%
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
Formula: C₈H₁₂N₂O₂S
MW: 200,260 g/mol
Pto. de fusión: 106…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006676
Núm. CAS: 5217-47-0
EINECS: 226-010-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 109 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %