Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride ∼3.5 M in toluene 70% (w/w)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate, SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride
187900500 187902500 187900010
ACRO187900500EA 48.5 EUR
ACRO187900500 ACRO187902500 ACRO187900010
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride ∼3.5 M in toluene 70% (w/w)
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
Formula: C₆H₁₆AlNaO₄
MW: 202,16 g/mol
Densidad: 1,036 g/cm³
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011631
Núm. CAS: 22722-98-1
EINECS: 245-178-2
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Viscous liquid
Assay 68.0 to 72.0 %
Comments Liquid
D-Enrichment ≥99.4 %