Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride ≥70% (w/w) in toluene
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A13292.0B A13292.18 A13292.30
A13292.0BEA 278 EUR
A13292.0B A13292.18 A13292.30
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride ≥70% (w/w) in toluene
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
CAS No.: 22722-98-1 Molecular Formula: C6H16AlNaO4 Formula Weight: 202.16 Flash Point: 4°(39°F) Merck Reference: 14,8565 UN No.: 3399 MDL No.: MFCD00011631
Formula: C₆H₁₆AlNaO₄
Densidad: 1,020
Pto. de inflamación: 4 °C (39 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011631
Núm. CAS: 22722-98-1
EINECS: 245-178-2
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 14,8565