Dihidrogenofosfato de tetrabutilamonio 0.5 M in HPLC grade water para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
420170250 420175000 420171000
ACRO420170250EA 61.5 EUR
ACRO420170250 ACRO420175000 ACRO420171000
Dihidrogenofosfato de tetrabutilamonio 0.5 M in HPLC grade water para HPLC
Dihidrogenofosfato de tetrabutilamonio
Formula: C₁₆H₃₈NO₄P
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064526
Núm. CAS: 5574-97-0
EINECS: 226-947-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
UV at 300 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 0.48 to 0.52 M