Methyltributylammonium chloride ≥75% en solución acuosa Aliquat 175
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L18019.36
L18019.22
L18019.36EA
72
EUR
L18019.36
L18019.22
Methyltributylammonium chloride ≥75% en solución acuosa Aliquat 175
Methyltributylammonium chloride
CAS No.: 56375-79-2
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3NCH3Cl
Formula Weight: 235.84
Melting Point: -33°
Boiling Point: 84-85°/101mm
Beilstein Reference: 6300212
Formula:
C₁₃H₃₀ClN Pto. Ebullición: 84…85 °C (101 mmHg) Pto. de fusión: –33 °C Densidad: 0,964 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011847 Núm. CAS: 56375-79-2 EINECS: 260-135-8 |