Trisulfato de dichrome hidrato, grado reactivo
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
33303.22
33303.36
33303.22EA
99.6
EUR
33303.22
33303.36
Trisulfato de dichrome hidrato, grado reactivo
Trisulfato de dichrome hidrato
CAS No.: 15244-38-9
Molecular Formula: Cr2(SO4)3.xH2O
Formula Weight: 392.17(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green to violet
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016039
Formula:
Cr₂O₁₂S₃·H₂O MW: 392,17 g/mol (anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016039 Núm. CAS: 15244-38-9 EINECS: 233-253-2 |