(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
304430050 304430250
ACRO304430050EA 58.8 EUR
ACRO304430050 ACRO304430250
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 80 °C (15 mmHg)
Densidad: 1,298 g/cm³
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064327
Núm. CAS: 86087-23-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +15° to +20° (20°C, 589 nm) (c=2, MeOH)