(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H56476.06 H56476.14
H56476.06EA 60.4 EUR
H56476.06 H56476.14
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formula: C₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 80 °C (15 mmHg)
Densidad: 1,103
Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064327
Núm. CAS: 86087-23-2