2-Amino-5-bromopyrazine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H27465.03
H27465.06
H27465.03EA
153
EUR
H27465.03
H27465.06
2-Amino-5-bromopyrazine 97%
2-Amino-5-bromopyrazine
Purity: 97%
CAS No.: 59489-71-3
Molecular Formula: C4H4BrN3
Formula Weight: 174.00
Melting Point: 113-117°
MDL No.: MFCD00235015
Formula:
C₄H₄BrN₃ Pto. de fusión: 113…117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00235015 Núm. CAS: 59489-71-3 |