Pirazinacarbonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97+%
CAS No.: 19847-12-2
Molecular Formula: C5H3N3
Formula Weight: 105.10
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5360
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 90-93°/15mm
Beilstein Reference: 110008
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00049361
Formula:
C₅H₃N₃ Pto. Ebullición: 90…93 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 18…20 °C Densidad: 1,174 Pto. de inflamación: 96 °C (204 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049361 Núm. CAS: 19847-12-2 EINECS: 243-369-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |