Ácido 3-aminopirazin-2-carboxílico 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
104500050 104500250
ACRO104500050EA 42.6 EUR
ACRO104500050 ACRO104500250
Ácido 3-aminopirazin-2-carboxílico 99+%
Ácido 3-aminopirazin-2-carboxílico
Formula: C₅H₅N₃O₂
Pto. de fusión: 201…205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006141
Núm. CAS: 5424-01-1
EINECS: 226-558-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow-green to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %
Average molecular weight 16000 (Mn)
Acetyl content ≤4 %
Hydroxyl content 1.5 % (typical)
Butyryl content 50 to 54 %