Ácido 5-metilpirazin-2-carboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M1003-25G M1003-5G
TCIAM1003-25GEA 60 EUR
TCIAM1003-25G TCIAM1003-5G
Ácido 5-metilpirazin-2-carboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 5-metilpirazin-2-carboxílico
Formula: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.13 g/mol
Número MDL: MFCD00068241
Núm. CAS: 5521-55-1
EINECS: 413-260-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=268bf7bd8617bce029a11c76509ed84c7f31d9b5&vid=268bf7bd8617bce029a11c76509ed84c7f31d9b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %