2-(Trifluoromethyl)pyrazine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H33338.03
H33338.06
H33338.03EA
89.7
EUR
H33338.03
H33338.06
2-(Trifluoromethyl)pyrazine ≥97%
2-(Trifluoromethyl)pyrazine
Purity: 97%
CAS No.: 61655-67-2
Molecular Formula: C5H3F3N2
Formula Weight: 148.09
Boiling Point: 116-118°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD06797734
Formula:
C₅H₃F₃N₂ MW: 148,09 g/mol Pto. Ebullición: 116…118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06797734 Núm. CAS: 61655-67-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |