Malonato de terc-butilo y etilo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
339400010 339400250
ACRO339400010EA 18.9 EUR
ACRO339400010 ACRO339400250
Malonato de terc-butilo y etilo 97%
Malonato de terc-butilo y etilo
Formula: C₉H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 106…110 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,001 g/cm³
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009193
Núm. CAS: 32864-38-3
EINECS: 251-269-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to pale yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR consistent with structure