Malonato de terc-butilo y etilo 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
A11927.14
A11927.22
A11927.14EA
153
EUR
A11927.14
A11927.22
Malonato de terc-butilo y etilo 95%
Malonato de terc-butilo y etilo
Purity: 95%
CAS No.: 32864-38-3
Molecular Formula: C9H16O4
Formula Weight: 188.22
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4160
Boiling Point: 98-100°/22mm
Beilstein Reference: 1776681
MDL No.: MFCD00009193
Formula:
C₉H₁₆O₄ MW: 188,22 g/mol Pto. Ebullición: 98…100 °C (22 mmHg) Densidad: 0,994 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009193 Núm. CAS: 32864-38-3 EINECS: 251-269-8 |