Malonato de terc-butilo y metilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: tert.-Butyl methyl malonate
339390050 339390250
ACRO339390050EA 43 EUR
ACRO339390050 ACRO339390250
Malonato de terc-butilo y metilo 95%
Malonato de terc-butilo y metilo
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174.19 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C (11 mmHg)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1.03 g/cm³
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042856
Núm. CAS: 42726-73-8
EINECS: 255-919-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %