Malonato de di-terc-butilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
406620100 406620500
ACRO406620100EA 59.2 EUR
ACRO406620100 ACRO406620500
Malonato de di-terc-butilo 98%
Malonato de di-terc-butilo
Formula: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216.28 g/mol
Pto. Ebullición: 110…111 °C (22 mmHg)
Pto. de fusión: –7 °C
Densidad: 0.966 g/cm³
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008810
Núm. CAS: 541-16-2
EINECS: 208-769-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %