Malonato de di-terc-butilo ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Estabilización: Stabilised with potassium carbonate
A12774.09 A12774.18 A12774.30
A12774.09EA 55.5 EUR
A12774.09 A12774.18 A12774.30
Malonato de di-terc-butilo ≥98% estabilizado
Malonato de di-terc-butilo
Stabilized with potassium carbonate
Purity: 98+% CAS No.: 541-16-2 Molecular Formula: C11H20O4 Formula Weight: 216.28 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4190 Melting Point: -6° Boiling Point: 65-67°/1mm Beilstein Reference: 1781766 Merck Reference: 14,3034 MDL No.: MFCD00008810
Formula: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216.28 g/mol
Pto. Ebullición: 65…67 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 0.965
Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008810
Núm. CAS: 541-16-2
EINECS: 208-769-6
Índice Merck: 14,3034