2-Feniletanotiol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Phenethyl mercaptan
378490100 378490500
ACRO378490100EA 79.6 EUR
ACRO378490100 ACRO378490500
2-Feniletanotiol 99%
2-Feniletanotiol
Formula: C₈H₁₀S
MW: 138.2300 g/mol
Pto. Ebullición: 97…100 °C (12 mmHg)
Densidad: 1.03 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004891
Núm. CAS: 4410-99-5
EINECS: 224-563-9
UN: 3334
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %