Bromuro de deciltrimetilamonio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
406230250 406231000
ACRO406230250EA 84.9 EUR
ACRO406230250 ACRO406231000
Bromuro de deciltrimetilamonio 99%
Bromuro de deciltrimetilamonio
Formula: C₁₃H₃₀BrN
Pto. de fusión: 243 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041973
Núm. CAS: 2082-84-0
EINECS: 218-219-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %