Bromuro de deciltrimetilamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L12144.09
L12144.18
L12144.09EA
49.7
EUR
L12144.09
L12144.18
Bromuro de deciltrimetilamonio ≥98%
Bromuro de deciltrimetilamonio
Purity: 98%
CAS No.: 2082-84-0
Molecular Formula: CH3(CH2)9N(CH3)3Br
Formula Weight: 280.30
Melting Point: 243-245°
Beilstein Reference: 3915222
Formula:
C₁₃H₃₀BrN Pto. de fusión: 243…245 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041973 Núm. CAS: 2082-84-0 EINECS: 218-219-7 |