Bromuro de octiltrimetilamonio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L08610.06
L08610.14
L08610.22
L08610.06EA
38.4
EUR
L08610.06
L08610.14
L08610.22
Bromuro de octiltrimetilamonio ≥97%
Bromuro de octiltrimetilamonio
Purity: 97%
CAS No.: 2083-68-3
Molecular Formula: CH3(CH2)7N(CH3)3Br
Formula Weight: 252.24
Melting Point: 220-222°
Beilstein Reference: 3628448
Formula:
C₁₁H₂₆BrN Pto. de fusión: 220…222 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051873 Núm. CAS: 2083-68-3 |