Bromuro de octiltrimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
O0163-25G
O0163-500G
TCIAO0163-25GEA
53
EUR
TCIAO0163-25G
TCIAO0163-500G
Bromuro de octiltrimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de octiltrimetilamonio
Formula:
C₁₁H₂₆BrN Pto. de fusión: 217°C |
Número MDL:
MFCD00051873 Núm. CAS: 2083-68-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |