4-Bromo-2-piridona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromopyridin-2-ol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-Bromo-2-hydroxypyridine
H32067.03
H32067.06
H32067.03EA
83
EUR
H32067.03
H32067.06
4-Bromo-2-piridona ≥97%
4-Bromo-2-piridona
Purity: 97%
CAS No.: 36953-37-4
Molecular Formula: C5H4BrNO
Formula Weight: 174.00
Melting Point: 201-204°
MDL No.: MFCD00234041
Formula:
C₅H₄BrNO Pto. de fusión: 201…204 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234041 Núm. CAS: 36953-37-4 |