Ácido ciclopropilacetico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L09416.03
L09416.06
L09416.03EA
86.8
EUR
L09416.03
L09416.06
Ácido ciclopropilacetico ≥97%
Ácido ciclopropilacetico
Purity: 97%
CAS No.: 5239-82-7
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Pungent
Boiling Point: 189-191°
Beilstein Reference: 2323311
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00041544
Formula:
C₅H₈O₂ MW: 100,12 g/mol Pto. Ebullición: 189…191 °C Densidad: 1,076 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041544 Núm. CAS: 5239-82-7 UN: 3265 ADR: 8,II |