2',7'-Dichlorofluorescein, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
191530050 191530250 191531000
ACRO191530050EA 89.7 EUR
ACRO191530050 ACRO191530250 ACRO191531000
2',7'-Dichlorofluorescein, puro
2',7'-Dichlorofluorescein
Formula: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
MW: 401,20 g/mol
Pto. de fusión: 280 °C (desc.)
Densidad: 0,79 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005047
Núm. CAS: 76-54-0
EINECS: 200-968-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (110°C)
UV Lambda max 501 to 503 nm (in 0.1 N NaOH)
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥2000 (at lambda max.)