2',7'-Dichlorofluorescein
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A16212.06 A16212.14
A16212.06EA 66 EUR
A16212.06 A16212.14
2',7'-Dichlorofluorescein
2',7'-Dichlorofluorescein
CAS No.: 76-54-0 Molecular Formula: C20H10Cl2O5 Formula Weight: 401.20 Melting Point: 300° dec. MDL No.: MFCD00005047
Formula: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005047
Núm. CAS: 76-54-0
EINECS: 200-968-6