2',7'-Dichlorofluorescein disodium salt ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Sodium 2',7'-dichloro-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), 2',7'-Dichlorofluorescein sodium salt
D0424-1G D0424-25G
TCIAD0424-1GEA 28 EUR
TCIAD0424-1G TCIAD0424-25G
2',7'-Dichlorofluorescein disodium salt ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2',7'-Dichlorofluorescein disodium salt
Formula: C₂₀H₈Cl₂Na₂O₅
Número MDL: MFCD00070511
Núm. CAS: 80471-69-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f9fb5dc79973252bff06905bc77bc70f7fbdd2d&vid=7f9fb5dc79973252bff06905bc77bc70f7fbdd2d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Purple to Dark purple to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 10.0 %