Tetraclorometano-[13C] (99% ¹³C )
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Peligro
CILCLM-731-0.1 CILCLM-731-0.5 CIL-CLM-731-1
PROOCILCLM-731-0.1EA 143 EUR
PROOCILCLM-731-0.1 PROOCILCLM-731-0.5 PROOCIL-CLM-731-1
Tetraclorometano-[13C] (99% ¹³C )
Tetraclorometano-[13C]
Formula: CCl₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 32488-50-9
UN: 1846
ADR: 6.1,II