∼50% in toluene
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L19207.22 L19207.36
L19207.22EA 119 EUR
L19207.22 L19207.36
∼50% in toluene
Glioxilato de etilo
CAS No.: 924-44-7 Molecular Formula: OHCCO2CH2CH3 Formula Weight: 102.09 Flash Point: 7°(44°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 110° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00044009
Formula: C₄H₆O₃
MW: 102.09 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C
Densidad: 1.003
Pto. de inflamación: 7 °C (44 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044009
Núm. CAS: 924-44-7
EINECS: 213-105-3
UN: 1993
ADR: 3 II