N-Acetyl-DL-methionine ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Ac-DL-Met-OH
B21866.0B B21866.18 B21866.30
B21866.0BEA 202 EUR
B21866.0B B21866.18 B21866.30
N-Acetyl-DL-methionine ≥99%
N-Acetyl-DL-methionine
Purity: 99% CAS No.: 1115-47-5 Molecular Formula: C7H13NO3S Formula Weight: 191.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 113-117° Beilstein Reference: 1725554 Merck Reference: 14,96 MDL No.: MFCD00008681
Formula: C₇H₁₃NO₃S
MW: 191,2 g/mol
Pto. de fusión: 113…117 °C
Número MDL: MFCD00008681
Núm. CAS: 1115-47-5
EINECS: 214-224-3
Índice Merck: 14,96