DL-Malato de monosodio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19428.18
A19428.30
A19428.18EA
48.9
EUR
A19428.18
A19428.30
DL-Malato de monosodio ≥98%
DL-Malato de monosodio
Purity: 98%
CAS No.: 57467-17-1
Molecular Formula: C4H5NaO5
Formula Weight: 156.07
Melting Point: 210° dec.
MDL No.: MFCD00798569
Formula:
C₄H₅NaO₅ Pto. de fusión: 210 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00798569 Núm. CAS: 57467-17-1 |