Acetato de tetrabutilamonio 1.0 M en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24773.14
B24773.22
B24773.14EA
60
EUR
B24773.14
B24773.22
Acetato de tetrabutilamonio 1.0 M en solución acuosa
Acetato de tetrabutilamonio
CAS No.: 10534-59-5
Molecular Formula: C18H39NO2
Formula Weight: 301.51
Refractive Index: 1.3890
Boiling Point: 100°
Beilstein Reference: 3599376
Formula:
C₁₈H₃₉NO₂ Pto. Ebullición: 100 °C Densidad: 0,990 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043208 Núm. CAS: 10534-59-5 EINECS: 234-101-8 |