DL-Malato de disodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Di-Sodium Dl-Malate, DL-Malic acid disodium salt, DL-Apple acid disodium salt, Disodium DL-Malate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20872.0025 8.20872.0100
8.20872.0025EA 68.2 EUR
8.20872.0025 8.20872.0100
DL-Malato de disodio para síntesis, Sigma-Aldrich®
DL-Malato de disodio
Formula: C₄H₄Na₂O₅
Número MDL: MFCD00012466
Núm. CAS: 676-46-0
EINECS: 211-627-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 178.05 g/mol